Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeböden für Heratherm™ Öfen und Inkubatoren
Perforierte Einlagen mit Drahtgeflecht
Marke:  Thermo Scientific™ 50135245
206.73 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12685316
  • 262.31 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Perforierte Einlagen mit Drahtgeflecht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Heratherm Advanced Protocol Ofen 400 I OMH 400 und General Protocol Inkubator 400 l IGS400
(2) Regalstützen
49,08 cm
49,8 cm
Einlegeboden
21,06 in.
21,06 in.
Videos
  • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
    Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
    • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
      Sonderangebote
      • Mehrere Hersteller
        Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
        Aktionscode: 24138
        Gültig bis zum2025-04-30
        Tage
        0
        Stunden
        13
        Minuten
        59
        Sekunden
        22
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Einlegeböden für Heratherm™ Öfen und Inkubatoren > Gitterrostboden für Heratherm Advanced Protocol Ofen 400 l OMH400 und General Protocol Inkubator 400 l IGS400