Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017
Wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
Marke: Thermo Scientific™ R4716007
1040.04 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Kappe auf einem Kunststofffläschchen geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
- Keine serielle Verdünnung erforderlich
- Zur Abgabe <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
- Bereit zur Rehydrierung
- Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
Spezifikation
NCTC 6017 | |
Quanti-Cult Plus | |
Gramnegative Stäbchen | |
100 Tests/Kit | |
CCM 4518 [NBRC 100797, NCTC 6017, CIP 80.39] |
Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017 | |
Qualitätskontrollorganismus | |
Quantitative Qualitätskontrolle | |
100 Tests/Kit |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.