Learn More
Epredia™ Hyperclean™ Zubehör für Zuschneideplätze
Verwenden Sie dieses Hyperclean™ Zubehör für Zuschneideplätze mit Hyperclean Pathologie-Zuschneideplätzen.
238.00 € - 248.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12623106
|
Epredia™
9990610 |
Größe: 29 x 15 x 3,3 cm | Shandon HyperClean Pathologie-Workstations, Modelle 1, 20, 22, 36, 60 |
248.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12613106
|
Epredia™
9990612 |
Größe: 28,7 cm x 14,7 cm x 3,5 cm | Shandon Hyperclean Pathologie-Zuschneideplätze |
238.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
Verwenden Sie dieses Shandon™ Hyperclean™ Zubehör für Zuschneideplätze mit Shandon™ Hyperclean™ Pathologie-Zuschneideplätzen.
Zubehör:- Aktivkohlfilter
- Feinpartikelfilter
- Formaldehyd-Filter (Kaliumpermanganat-Filter)
- Luftabzug-Adapter
- Auffangschale
- Edelstahl-Einsatzgestell
- Ersatzhaube
- Sicherheitsabdeckung mit Handlöchern
Specifications
Hyperclean™TruAir™ |