Learn More
Epredia™ Hyperclean™ Zubehör für Zuschneideplätze
Verwenden Sie dieses Hyperclean™ Zubehör für Zuschneideplätze mit Hyperclean Pathologie-Zuschneideplätzen.
Marke: Epredia™ 9990612
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Shandon™ Hyperclean™ Zubehör für Zuschneideplätze mit Shandon™ Hyperclean™ Pathologie-Zuschneideplätzen.
Zubehör:- Aktivkohlefilter
- Feinpartikelfilter
- Formaldehyd neutralisierender Filter (Kaliumpermanganat)
Spezifikation
Formaldehyd-Neutralisationsfilter | |
Größe: 28,7 cm x 14,7 cm x 3,5 cm | |
Shandon Hyperclean Pathologie-Zuschneideplätze | |
Hyperclean™TruAir™ |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P235-Kühl halten.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: aluminium oxide, potassium permanganate