Learn More
Epredia™ Shandon™ Harris Hämatoxylin
Mit Epredia™ Shandon™ Hämatoxylin nach Harris können Sie zwischen angesäuerten und nicht-angesäuerten Rezepturen wählen. Dieses Produkt enthält keine Oxidationsmittel auf Quecksilberbasis, wodurch eine mögliche Ursache für Umweltbelastung wegfällt.
Marke:  Epredia™ 6765002
116.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24374" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12637926
  • 127.31 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Shandon™ Hämatoxylin nach Harris können Sie zwischen angesäuerten und nicht-angesäuerten Rezepturen wählen. Dieses Produkt enthält keine Oxidationsmittel auf Quecksilberbasis, wodurch eine mögliche Ursache für Umweltbelastung wegfällt.
  • Angesäuert: Intensiv gefärbte, blauschwarze Kerne
  • Nicht angesäuert: Intensiv gefärbte, blauschwarze Kerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hämatoxylin
Gehäuse 4L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Epredia™ Shandon™ Harris Hämatoxylin > Nicht angesäuert; 4 l (ca. 1 gal.), jeweils