Learn More
Cole-Parmer™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ
Stuart™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ sind ideal für Zellkulturverfahren und erfüllen die Anforderungen der Aufsichtsbehörden
Marke: Cole-Parmer™ 79520-16
6603.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24360" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erzeugt eine orbitale Schüttelbewegung, einstellbar von 30 bis 300 U/min, und dies mit Sanftanlauf.
- Die Schüttelgeschwindigkeit wird über einen Mikroprozessor gesteuert und über die digitale
LED-Anzeige eingestellt. - Der Inkubator ist mit einem vielseitigen digitalen Timer mit einem Einstellbereich zwischen 1 Sekunde und 9 Tagen ausgestattet. Nachdem die Zeit abgelaufen ist, stoppt die Schüttelbewegung und ein Alarm ertönt aus Sicherheitsgründen. Der Inkubator läuft aber weiter.
- Kommunikationsfähig für externe Temperaturmessungen
- Fenster aus Acryl-Rauchglas in der Tür und an beiden Seiten für einfache Sicht auf die Proben.
- Die Temperatur des Inkubators wird über eine separate, helle LED-Anzeige eingestellt
- Eine Geberregelung gewährleistet, dass die Temperatur schnell zwischen der Umgebungstemperatur +5 °C und 60 °C eingestellt werden kann.
- Die Luftumwälzung per Ventilator gewährleistet eine einheitliche Erwärmung der Proben.
- Das vielseitige Klemmensystem sichert die meisten Kolbengrößen und -mischungen bis zu 2 Litern und kann in der Regel 6 x 2000 ml, 8 x 1000 ml oder 15 x 500 ml aufnehmen.
- Einzigartige ausziehbare Plattform, die eingerastet bleibt. Bei Zugriff auf die Proben kann die Plattform aus der Kammer nach vorne herausgezogen werden, damit die Proben hinten im Inkubator einfach erreicht werden kann.
- USB-Anschluss mit spezieller Software zur langfristigen Überwachung der Inkubatortemperatur
- Zubehörgestelle für Röhrchen mit einstellbarem Neigungswinkel; magnetisches Kopplungssystem erhältlich
Spezifikation
16 mm | |
230 V, 50 Hz, 450 W | |
400 W | |
50 Hz | |
675 x 542 x 642 mm | |
642 mm | |
26.6 in. | |
623 mm | |
542 mm | |
55 kg | |
USB Cable |
30 bis 300 U/min | |
Umgebungstemperatur +5°C bis 60°C | |
Große Füllmengen: 115 l | |
526 x 390 mm | |
25.3 in. | |
395 mm | |
675 mm | |
21.3 in. | |
465 mm | |
LED, 0,1°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ > SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator; Holds: Large Capacities - 115 L; Includes: USB Cable
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur