Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen
Aus Edelstahl
Marke:  SGE™ 037410
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12927576
  • 73.10 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
0.004 Zoll
0.11 mm
2 in.
Seitliches Loch oder Kuppel
26 ga.
0,01 in.
0.25 mm
Ersatznadel
Spritzen (10 μl)
Name des Produkts
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen > Seitenbohrung/Dom-Ausführung; abnehmbar; 50 mm L; 26 Gauge