Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen
Aus Edelstahl
Marke: SGE™ 037130
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus EdelstahlSpezifikation
Edelstahl | |
0.004 Zoll | |
0,11 mm | |
2.7 Zoll | |
Kegel |
26 ga. | |
0,01 in. | |
0,47 mm | |
Ersatznadel | |
Spritzen (10 μl) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen > Nadellänge:70mm; Gauge:26; AD:0,47 mm; ID:0,11 mm; Spitzenausführung: abgeschrägt; Packungsgröße:5
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur