Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen
Aus Edelstahl
Marke: SGE™ 037250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus EdelstahlSpezifikation
Edelstahl | |
0.0066 Zoll | |
0.17 mm | |
2 in. | |
LC |
22 ga. | |
0.028 Zoll | |
0.72 mm | |
Ersatznadel | |
Spritzen (10 μl) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen > Nadellänge:51 mm/2 in; Gauge:22; OD:0,028 in; ID:0,17 mm; Spitzenform:LC; Packungsgröße:5
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur