Learn More
Trajan™ On-Column-Spritze
Bei Spritzen auf der Säule muss der Außendurchmesser der Nadel kleiner sein als der Innendurchmesser der Kapillarsäule, mit der sie verwendet wird. Zur Verwendung mit Carlo Erba Produkten
Brand: Trajan™ 002500
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Für On-Column-Injektionen
Specifications
0,23 mm | |
An der Säulenspritze | |
10 μl | |
75 mm |