Learn More
Trajan™ On-Column-Spritze
Bei Spritzen auf der Säule muss der Außendurchmesser der Nadel kleiner sein als der Innendurchmesser der Kapillarsäule, mit der sie verwendet wird. Zur Verwendung mit Carlo Erba Produkten
95.40 € - 139.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 0.23 mm |
---|---|
Produkttyp | An der Säulenspritze |
Länge (metrisch) Kanüle | 75 mm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10626231
|
Trajan™
000380 |
5 μl | 75 mm |
139.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10015510
|
Trajan™
002500 |
10 μl | 75 mm |
95.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Für On-Column-Injektionen
Spezifikation
0.23 mm | |
An der Säulenspritze | |
75 mm |