Learn More
SGE™ Autosampler-Spritzen
Die integrierte Diamond Spritzentechnologie gewährleistet wesentlich höhere Langlebigkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosampler-Spritzen mit fester 42 mm-Kanüle mit Konusspitze sind speziell für den Einsatz in Agilent Autosamplern konzipiert.
Marke: SGE™ 005668
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Große Temperaturbereiche
- Erhöhte Laufruhe
- Farbcodierte Spritzen nach Volumen
- Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
23 bis 26 G | |
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
1 Pk. | |
42 mm | |
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS |
0,63/0,47 mm | |
42 mm | |
100F-AG-GT-0.63/0.47C | |
100 μl | |
Konus | |
Befestigt |