Learn More
SGE™ Autosampler-Spritzen
Die integrierte Diamond Spritzentechnologie gewährleistet wesentlich höhere Langlebigkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosampler-Spritzen mit fester 42 mm-Kanüle mit Konusspitze sind speziell für den Einsatz in Agilent Autosamplern konzipiert.
57.60 € - 1850.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
---|---|
Länge (metrisch) | 42 mm |
Produkttyp | Autosampler-Spritze |
Art der Kanülenspitze | Konus |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10340471
|
SGE™
002800 |
Nicht gasdicht | 0.47 mm | 26 ga. | 10F-AG-0.47C |
62.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10587152
|
SGE™
002804 |
Nicht gasdicht | 0.47 mm | 26 ga. | 10F-AG-0.47C 6er-Packung |
545.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10360471
|
SGE™
002810 |
Nicht gasdicht | 0.63 mm | 23 ga. | 10F-AG-0.63C |
67.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10481021
|
SGE™
002812 |
Gasdicht | 0.63 mm | 23 ga. | 10F-AG-GT-0.63C |
119.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10493492
|
SGE™
002813 |
Nicht gasdicht | 0.63 mm | 23 ga. | 10F-AG-0.63C 25er-Packung |
1850.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10177450
|
SGE™
002814 |
Nicht gasdicht | 0.63 mm | 23 ga. | 10F-AG-0.63C 6er-Packung |
545.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10575023
|
SGE™
002821 |
Nicht gasdicht | 0.63/0.47 mm | 23 bis 26 ga | 10F-AG-0.63/0.47C |
57.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10402561
|
SGE™
002838 |
Nicht gasdicht | 0.63 mm | 23 ga. | 10FX-AG-0.63 6/Packung |
437.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10042524
|
SGE™
005668 |
Gasdicht | 0,63/0,47 mm | 23 bis 26 G | 100F-AG-GT-0.63/0.47C |
170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Große Temperaturbereiche
- Erhöhte Laufruhe
- Farbcodierte Spritzen nach Volumen
- Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS |
42 mm | |
Konus | |
Befestigt |