Learn More
SGE™ BP20 (WAX) Kapillarsäulen
WAX-Säulen nach Industriestandard
695.00 € - 1285.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15278673
|
SGE™
054439 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
695.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12935591
|
SGE™
054438 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
841.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12664955
|
SGE™
054427 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
695.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12965581
|
SGE™
054433 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
770.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12995581
|
SGE™
054451 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
850.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15248683
|
SGE™
0544515 |
60 m | 0,53 mm | 1 μm |
1285.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Sehr polare Polyethylenglykol-Phase (PEG)
- Quervernetzt für Stabilität und Waschen
- Auch ideal für Xylol und aromatisches Isomer
- 0.1 Bis 1 μm Filmdicke: 20° bis 260/280 °C
Spezifikation
Polyethylenglykol | |
Polar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ BP20 (WAX) Kapillarsäulen