Learn More
SGE™ BP20 (WAX) Kapillarsäulen
WAX-Säulen nach Industriestandard
Marke:  SGE™ 054439
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15278673
  • 695.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  •  Sehr polare Polyethylenglykol-Phase (PEG)
  • Quervernetzt für Stabilität und Waschen
  • Auch ideal für Xylol und aromatisches Isomer
  • 0.1 Bis 1 μm Filmdicke: 20° bis 260/280 °C
Spezifikation
Spezifikation
0,25 mm
Gaschromatographie (GC), Ketone, Aldehydeanalyse, Duftstoffanalyse
1 μm
Polar
Polyethylenglykol
1 μm
30 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SGE™ BP20 (WAX) Kapillarsäulen > Folie: 1 μm; Innendurchmesser: 0.25 mm; Länge: 30 m