Learn More
Fisherbrand™ SFC-100 Aufrechtes biologisches Mikroskop
Optimaler Einstieg für Studenten in die Welt der Mikroskopie. Fisher Scientific™ Aufrechte biologische Mikroskope der Serie SFC-100 bestechen durch ihre hochwertige Optik. Die Konstruktion aus 100 % optisch beschichtetem Glas gewährleistet ein gestochen scharfes Bild.
Marke:  Fisherbrand™ PF1221A201
181.70 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15244878
  • 192.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optik aus zu 100 % optisch beschichtetem Glas für ein scharfes und klares Bild
  • Auswahl zwischen innovativer, kabelloser LED-Beleuchtung, die keine Hitze erzeugt, oder einem Standard-Wolfram-Beleuchtungssystem
  • Vollständige Konstruktion aus Metall ermöglicht eine lange Verwendung im Klassenzimmer
  • Grob- und Feinfokussystem mit Spannungsanpassung
Spezifikation
Spezifikation
Irisblende
Iris
Monokular
4X, 10X, 40X
DIN Achromatisch
Staubabdeckung, Ladegerät und Batterien
Finite Optiksystem, 160 mm
6.1 lb.
100/240 V, EU-Stecker
Einfache Bühne mit Probenklemmen; Größe: 12 x 11 cm (4,7 x 4,3 in.)
WF10X/18 mm mit Zeiger, verriegelbar
LED
SFC-100FLED
Mikroskop
Dreifaches Revolvermundstück mit Klickstopps
17,5 x 13,5 x 36 cm (6,8 x 5,3 x 14,1 in.)
2,8 kg
Name des Produkts
Fisherbrand™ SFC-100 Aufrechtes biologisches Mikroskop > Modell: SFC-100FLED kabellos; 100 – 240 V, EU-Stecker; 3 W-LED