Learn More
Fisherbrand™ Gezackter Kolbenkopf für Gewebemühle aus PTFE
Zur Verwendung mit Glasgefäß zur Homogenisierung von Gewebematerial. Der geriffelte Kolben für PTFE-Gewebemühlen besteht aus reinem PTFE.
15.85 € - 32.70 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Autoklavierbar | Ja (einzeln) |
Farbe | Weiß |
Material | Edelstahlschaft mit PTFE-Kolbenstopfen |
Produkttyp | Gewebeschleiferhomogenisator& Gewebeschleiferhomogenisator |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10269751
|
Fisherbrand™
011.302 |
2 ml | 230 mm |
18.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10055961
|
Fisherbrand™
011.305 |
5 ml | 235 mm |
15.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10301692
|
Fisherbrand™
011.310 |
10 ml | 270 mm |
16.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10127851
|
Fisherbrand™
011.315 |
15 ml | 270 mm |
21.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10426871
|
Fisherbrand™
011.330 |
30 ml | 270 mm |
26.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10381732
|
Fisherbrand™
011.350 |
50 ml | 270 mm |
32.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Edelstahlschaft mit Kolbenstopfen aus PTFE- Ultrarein, keine Kontamination
- Standardmäßige Höhe von 0.15 bis 0.25 mm
- Die angegebenen Volumina sind die Arbeitsvolumina mit eingesetztem Kolben.
Spezifikation
Je 1 | |
Weiß | |
Gewebeschleiferhomogenisator& Gewebeschleiferhomogenisator | |
Gewebeschleifer/Homogenisierer, Glasgefäß |
Ja (einzeln) | |
Edelstahlschaft mit PTFE-Kolbenstopfen | |
Reduzierung der Partikelgröße |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gezackter Kolbenkopf für Gewebemühle aus PTFE