Learn More
Fisherbrand™ Gezackter Kolbenkopf für Gewebemühle aus PTFE
Artikelnummer. 10127851 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Länge (metrisch):
230 mm
235 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10127851
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Glasgefäß zur Homogenisierung von Gewebematerial. Der geriffelte Kolben für PTFE-Gewebemühlen besteht aus reinem PTFE.
Edelstahlschaft mit Kolbenstopfen aus PTFE
  • Ultrarein, keine Kontamination
  • Standardmäßige Höhe von 0.15 bis 0.25 mm
  • Die angegebenen Volumina sind die Arbeitsvolumina mit eingesetztem Kolben.
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Ja (einzeln)
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Edelstahlschaft mit PTFE-Kolbenstopfen
Produkttyp Gewebeschleiferhomogenisator& Gewebeschleiferhomogenisator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reduzierung der Partikelgröße
Zur Verwendung mit (Geräte) Gewebeschleifer/Homogenisierer, Glasgefäß
Länge (metrisch) 270 mm