Learn More
Thermo Scientific™ Serologische Pipetten
Wählen Sie aus einer breiten Auswahl an Thermo Scientific™ Serologischen Pipetten für die tägliche Laborarbeit.Diese einzeln verpackten, sterilen serologischen Pipetten sind ideal für aseptische Flüssigkeitstransfers.
Marke:  Thermo Scientific™ 170355T
45.47 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21936" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17514725
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie aus einer breiten Auswahl an Thermo Scientific™ Serologischen Pipetten für die tägliche Laborarbeit.Diese einzeln verpackten, sterilen serologischen Pipetten sind ideal für aseptische Flüssigkeitstransfers.
    _X000D_
  • Farbcodierte Pipetten und Verpackungen für eine bequeme Volumenauswahl
  • _X000D_
  • Gewährleistet eine Dosiergenauigkeit von +/-2 %
  • _X000D_
  • Papier-/Kunststoffverpackung für einfaches Öffnen
  • _X000D_
  • Hergestellt mit hochwertigen, reinen Harzen
  • _X000D_
  • Gammasterilisiert gemäß ISO 11137-2
  • _X000D_
  • Pyrogenfrei
  • _X000D_
  • Nicht zytotoxisch
  • _X000D_
  • DNAse-/RNAse-frei
  • _X000D_
  • Frei von menschlicher DNA
  • _X000D_
  • BSE/TSE-frei
  • _X000D_
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Ja
5 ml
Serologische Pipette
Pipetten-Controller
Steril
Durchsichtig
341 mm