Learn More
BINDER™ Serie MKT - Wechselklimaschränke, für schnelle Temperaturwechsel, mit erweitertem Tieftemperaturbereich
Temperaturbereiche zwischen -70 °C und 180 °C, mit dem Plus der natürlichen Simulation, macht die Serie MKT von BINDER so einzigartig. Dabei erfüllt dieser Umwelt-Simulationsschrank höchste Präzisions- und Leistungsansprüche bei zyklischen Temperaturtests.
33595.00 € - 53935.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Beleuchtung | Keine Beleuchtung |
Material | Powder-coated Cold Rolled Steel |
Anzahl Einschübe | 1 |
Steckertyp | CEE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15933052
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0385 |
115 L | 1000 x 915 x 1715 mm |
33595.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15985711
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0386 |
228 L | 1135 x 1000 x 1940 mm |
41215.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15943052
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0387 |
734 L | 1620 x 1195 x 2005 mm |
53935.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: -70 °C bis +180 °C
- 4 potenzialfreie Schaltkontakte
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbeleuchtung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Einstellbare Rampenfunktion
- Integrierter Linienschreiber
- Echtzeituhr
- Türheizung
- Einschubgitter aus Edelstahl
- Innenraum aus Edelstahl
- FCKW-freies Kältemittel R-452A und R-23
- Kühlung durch Kaskaden-Kompressionskältemaschine
Spezifikation
Edelstahl | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
Klimakammer | |
400 V |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
-70°bis +180 °C | |
TFT Touch | |
50 Hz |