Learn More
BINDER™ Serie MKT - Wechselklimaschränke, für schnelle Temperaturwechsel, mit erweitertem Tieftemperaturbereich
Temperaturbereiche zwischen -70 °C und 180 °C, mit dem Plus der natürlichen Simulation, macht die Serie MKT von BINDER so einzigartig. Dabei erfüllt dieser Umwelt-Simulationsschrank höchste Präzisions- und Leistungsansprüche bei zyklischen Temperaturtests.
Marke: BINDER™ 9020-0386
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: -70 °C bis +180 °C.
- 4 Relaiskontakte ohne Spannung
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Programmierbarer Kondensationsschutz für Testmaterial
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
- Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
- Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- 4 Rollen, zwei mit Bremsen
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Einstellbare Rampenfunktion
- Integrierter Datenschreiber
- Echtzeituhr
- Tür-Heizung
- 1 Gestell aus Edelstahl
- Innenkammer aus Edelstahl
- FCKW-freie Kältemittel R-452A und R-23
- Kühlung mit Kaskaden-Kompressor-Kühleinheit
Spezifikation
30 kg | |
228 L | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
-70°bis +180 °C | |
TFT Touch | |
735 x 443 x 700 mm | |
380 kg | |
6,5 kW | |
50 Hz |
MKT240-400 V, Standard, Serie MKT – Dynamische Klimakammern für schnelle Temperaturänderungen mit erweitertem niedrigen Temperaturbereich, 228 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Edelstahl | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
Klimakammer | |
MKT240-400 V | |
1135 x 1000 x 1940 mm | |
400 V | |
16 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie MKT - Wechselklimaschränke, für schnelle Temperaturwechsel, mit erweitertem Tieftemperaturbereich > Modell:Gehäuse MKT240-400V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur