Learn More
BINDER™ Serie MKF dynamische Klimakammern
Die BINDER™ Serie MKF Umweltsimulationskammern eignen sich für alle Kälte- und Wärmetests auf Grundlage aktueller Temperatur- und Klimatestmethoden nach DIN- und IEC-Standards. Die umfassende Standardausrüstung der Kammer gewährleistet eine einfache Bedienung.
Marke: BINDER™ 9020-0381
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C.
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 98 % relative Luftfeuchtigkeit
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Programmierbarer Kondensationsschutz für Testmaterial
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
- Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- 4 Rollen, zwei mit Bremsen
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Einstellbare Rampenfunktion
- Integrierter Datenschreiber
- Echtzeituhr
- Tür-Heizung
- 1 Gestell aus Edelstahl
- Komplettes Sicherheitsanschluss-Kit für Wasserversorgung und Abfluss, bis zu 1 m Höhe
- Innenkammer aus Edelstahl
- FCK-freies Kältemittel R-452A
- Kühlung mit Kompressorenkühleinheit
Spezifikation
Akustisch, visuell | |
88.2 lb. | |
BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basis-Edition | |
734 l | |
LED | |
max. 1 Std./11 | |
10 bis 98% | |
Wechselklimaschrank | |
10 % bis 98 % RH | |
Vapor | |
MKF720-400 V | |
2 | |
Ja | |
Edelstahl | |
1200 x 600 x 1020 mm | |
590 kg | |
11 kW | |
50 Hz |
25.9 cu. ft. | |
40 kg | |
MKF720-400 V, Standard, Serie MKF – Dynamische Klimakammern für schnelle Temperaturänderungen mit Feuchtigkeitsregelung, 734 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Acero inoxidable | |
Edelstahl | |
CEE | |
-40 °C bis +180 °C | |
TFT Touch | |
Kapazitiv | |
Beheiztes Sichtfenster | |
4 (mit 2 Bremsen) | |
80 mm (links, rechts) | |
FCK-freies Kältemittel R-452 A | |
20 l | |
1620 x 1195 x 2005 mm | |
400 V | |
19,2 A |
EN Checklist for Delivery free point of use.pdf
DateigrößeVersion: 358.1 kB
DE Checkliste Lieferung Frei Verwendung.pdf
DateigrößeVersion: 360.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie MKF dynamische Klimakammern > Modell: MKF720-400V; Kapazität: 734 l; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz;
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur