Learn More
Gilson™ Digitaler Mini-Inkubator
Mit der integrierten digitalen Temperaturregelung können Sie die Innentemperatur ohne externes Thermometer präzise einstellen. Es sind zwei Modelle erhältlich – nur zum Heizen oder zum Heizen und Kühlen – beide bieten eine kleine Stellfläche, die große Kolben aufnehmen kann.
Marke: Gilson™ 36110850
871.24 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der digitale Mini-Inkubator verwendet digitale Temperaturregler zur Einstellung und Überwachung der Innentemperatur der Kammer mit verbesserter Genauigkeit gegenüber externen Thermometern und analogen Reglern.
- Die große LED-Anzeige zeigt die Innentemperatur für eine schnelle Überprüfung an.
- Es stehen zwei Modelle zur Verfügung:
- Nur Heizen – Temperaturbereich von +20 °C bis 60 °C
- Heizen und Kühlen – Temperaturbereich von 5 °C bis 60 °C
- Fasst 2 l-Kolben in einer kleinen Stellfläche, die Platz auf dem Labortisch spart.
- Verfügt über zwei herausnehmbare Einlegeböden und eine integrierte Universalsteckdose zum Anschluss anderer Geräte wie z. B. kleine Schüttler.
Spezifikation
20 L | |
Raumtemperatur 5 °C bis 60 °C | |
±0,5 °C bei 37 °C | |
6,5 kg | |
100/240 V |
EU | |
Inkubator mit Heizung und Kühlung | |
15 lb. | |
50/60 Hz, 100/240 V |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen