Learn More
BINDER™ Serie KT - Kühlinkubatoren, mit Peltier-Technologie
Der KT kombiniert überzeugend gute Leistungen mit beeindruckender Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Der KT Inkubator ist modern in der Anwendung und schont die Proben.
5115.00 € - 7830.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Kammermaterial | Edelstahl |
CO2-Sensortechnologie | Kein Sensor |
Konvektionstechnologie | APT.line™ Technologie |
Beleuchtung | Keine Beleuchtung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15649115
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0311 |
53 l | 680 x 695 x 635 mm |
5115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15659115
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0313 |
102 l | 880 x 815 x 715 mm |
6170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15639115
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0289 |
163 l | 880 x 815 x 1025 mm |
7830.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: +4 °C bis +100 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Elektrische Kühlung durch Peltiermodul
- Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
- Anzeige über LCD-Monitor
- Eingabe über Drück-Drehknopf
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 Einschubgitter aus Edelstahl
- Stapelbar
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Messwertaufzeichnung und USB-Schnittstelle
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Kein Sensor | |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./5 | |
NEMA 5-20P | |
Kühlinkubator | |
230 V, 50/60 Hz, 10 A | |
50/60 Hz |
Edelstahl | |
APT.line™ Technologie | |
Edelstahl | |
Keine | |
Temperaturbereich 4°C über Raumtemperatur bis 100°C | |
LCD-Display | |
200 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie KT - Kühlinkubatoren, mit Peltier-Technologie