Learn More
BINDER™ Serie KT - Kühlinkubatoren, mit Peltier-Technologie
Der KT kombiniert überzeugend gute Leistungen mit beeindruckender Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Der KT Inkubator ist modern in der Anwendung und schont die Proben.
Marke: BINDER™ 9020-0289
6774.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25042" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Temperaturbereich: +4 °C bis +100 °C.
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Elektrische Kühlung mit Peltier Modul
- Regler mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- Anzeige über LCD-Monitor
- Eingabe über Taster/Drehknopf
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- 2 Gestelle aus Edelstahl
- Stapelbar
- Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Datenaufzeichnung und USB-Schnittstelle
Spezifikation
5,8 cu. ft. | |
30 kg | |
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl | |
APT.line™ Technologie | |
Edelstahl | |
Keine | |
4° bis 100 °C | |
LCD-Display | |
600 x 355 x 765 mm | |
33.9 in. | |
600 mm | |
765 mm | |
102 kg | |
200 V | |
3 A |
66.1 lb. | |
KT170-230 V, Standard, Serie KT – Kühlbrutschränke mit Peltier Technologie, 163 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
163 l | |
Kein Sensor | |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./10 | |
NEMA 5-20P | |
Kühlinkubator | |
KT170-230 V | |
880 x 815 x 1025 mm | |
860 mm | |
665 mm | |
355 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 10 A | |
0,8 kW | |
50/60 Hz |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31