Learn More
BINDER™ Serie KBW - Wachstumsschränke, mit Licht
Der KBW erreicht mit seiner natürlichen Beleuchtung eine homogene Lichtverteilung. Auf die Art sorgt dieser Wachstumsschrank für konstante Licht- und Temperaturbedingungen.
15395.00 € - 23750.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Beleuchtung | Patentiertes Beleuchtungssystem |
Material | Edelstahl |
Steckertyp | CEE |
Temperaturbereich (metrisch) | Temperaturbereich 0°C über Raumtemperatur bis 70°C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15661197
|
BINDER™
9020-0338 |
247 L | 945 x 850 x 1465 mm |
15395.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15621207
|
BINDER™
9020-0339 |
400L | 945 x 970 x 1965 mm |
17005.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15671207
|
BINDER™
9020-0340 |
698L | 1270 x 1040 x 1950 mm |
23750.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C
- Temperaturbereich mit Licht: +5 °C bis +60 °C
- 3 variabel positionierbare Lichtkassetten mit je 5 Leuchtstoffröhren
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS – Beschichtung
- 3 Einschubgitter aus Edelstahl
- Durchführung mit Silikonstopfen 30 mm, links
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Türheizung
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Temperaturbereich 0°C über Raumtemperatur bis 70°C | |
TFT Touch |
Patentiertes Beleuchtungssystem | |
CEE | |
Wachstumskammer | |
200 V |