Learn More
BINDER™ Serie KBW - Wachstumsschränke, mit Licht
GREENER_CHOICE
Der KBW erreicht mit seiner natürlichen Beleuchtung eine homogene Lichtverteilung. Auf die Art sorgt dieser Wachstumsschrank für konstante Licht- und Temperaturbedingungen.
Marke:  BINDER™ 9020-0338
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15661197
  • 15395.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C.
  • Temperaturbereich mit Licht: +5 °C bis +60 °C.
  • Positionierbare Beleuchtungskassetten mit je 5 Leuchtstoffröhren
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Intuitiver Touchscreen-Controller mit Zeitsegment- und Echtzeitprogrammierung mit interner Datenaufzeichnung
  • Eng verschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS Beschichtung
  • 3 Gestelle aus Edelstahl
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Tür-Heizung
Spezifikation
Spezifikation
8.7 cu. ft.
30 kg
247 L
Patentiertes Beleuchtungssystem
max. 2 Std./7
10 bis 80%
Wachstumskammer
KBW240-230 V
945 x 850 x 1465 mm
200 V
6,1 A
66.1 lb.
KBW240-230 V, Standard, Serie KBW – Wachstumskammern mit Licht, 247 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Acero inoxidable
Edelstahl
CEE
0 °C bis 70 °C
TFT Touch
650 x 485 x 785 mm
202 kg
1,4 kW
50 Hz