Learn More
BINDER™ Feuchtigkeitsprüfkammern der Serie KBF-S Solid.Line
Die Feuchtigkeitsprüfkammer der Binder™ Serie KBF-S Solid.Line mit korrosions- und kondensationsfreiem Innenraum für stabile Temperatur- und Feuchtigkeitswerte ist ideal für langfristige und beschleunigte Stabilitätstests pharmazeutischer Produkte.
Marke: BINDER™ 9020-0366
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C.
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- LCD zur Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie zusätzlicher Informationen und Alarme
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
- Innenkammer vollständig aus Edelstahl
- 2 Gestelle aus Edelstahl, inkl. Regalstützen
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
- Robuste Zwillingsrollen mit Bremsen, ab 240 l
- Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Unabhängige Wasserversorgung über Tank
Spezifikation
8.7 cu. ft. | |
30 kg | |
247 L | |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./9 | |
20 bis 80% | |
Feuchtkammer | |
20 % r.F. bis 80 % r.F. | |
KBFS240-230 V | |
650 x 485 x 785 mm | |
172 kg | |
1,4 kW | |
50/60 Hz |
66.1 lb. | |
KBFS240-230 V, Standard, Serie KBF – Konstantklimakammern mit erweitertem Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich, 247 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acero inoxidable | |
Edelstahl | |
CEE | |
0 °C bis 70 °C | |
LCD-Anzeige | |
30 kg | |
1 | |
930 x 855 x 1460 mm | |
200 V | |
16 A |
Videos
-
Binder KBF humidity test chambers