Learn More
3M™ Schutzhelm im Slim Design der G3000-Serie
Der G3000-Schutzhelm der 3M™-Serie in schlanker Bauweise ermöglicht das einfache Abrutschen von herabfallenden Objekten, ohne dass der Helm aus seiner Position verrutscht.
430.00 € - 465.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 50365 , EN397 |
---|---|
Enthält | Federverschlusssystem |
Material | UV-stabilisiertes ABS |
Produkttyp | Helm |
Größe | 54 bis 62 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15719977
|
3M™
7000108293 |
Orange |
430.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15709977
|
3M™
7000108292 |
Gelb |
446.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15799967
|
3M™
7000108291 |
Grün |
446.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15789967
|
3M™
7000108290 |
Blau |
446.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15779717
|
3M™
7000039718 |
Weiß |
465.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ein Schutzhelm für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hervorragender Belüftung und einem guten Sichtfeld
- Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie darüber, wann Ihr Schutzhelm UV-Strahlung ausgesetzt war und wann er ersetzt werden muss
- Weich abgerundetes Design, das verhindert, dass Teile des Helms an Ästen usw. hängen bleiben
- Das Kopfgurtsystem kann um 180° gedreht werden, um bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten
- Kurzer Peak sorgt für bessere Sicht nach oben
- Elektrische Isolierung gegen 440 V AC
Spezifikation
EN 50365 , EN397 | |
UV-stabilisiertes ABS | |
54 bis 62 cm | |
Unbelüftet |
Federverschlusssystem | |
Helm | |
310 g |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Schutzhelm im Slim Design der G3000-Serie