Learn More
3M™ Schutzhelm im Slim Design der G3000-Serie
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Weiß
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Ein Schutzhelm für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hervorragender Belüftung und einem guten Sichtfeld
- Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie darüber, wann Ihr Schutzhelm UV-Strahlung ausgesetzt war und wann er ersetzt werden muss
- Weich abgerundetes Design, das verhindert, dass Teile des Helms an Ästen usw. hängen bleiben
- Das Kopfgurtsystem kann um 180° gedreht werden, um bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten
- Kurzer Peak sorgt für bessere Sicht nach oben
- Elektrische Isolierung gegen 440 V AC
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 50365 , EN397 |
| Farbe | Weiß |
| Enthält | Federverschlusssystem |
| Material | UV-stabilisiertes ABS |
| Produkttyp | Helm |
| Größe | 54 bis 62 cm |
| Gewicht (metrisch) | 310 g |
| Luftgekühlt | Unbelüftet |