Learn More
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit natürlicher Konvektion
Die Stärken eines BINDER Trockenschranks der Serie ED sind routinemäßige Trocknungs- und Sterilisationsarbeiten bis 300 °C. Durch die natürliche Konvektion laufen bei diesem Trockenschrank alle thermischen Prozesse höchst effizient ab. Die Serie ED sorgt so für ein schnelles, gleichmäßiges Trocknen.
Marke: BINDER™ 9010-0339
3971.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24371" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
- Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zur herkömmlichen Geräten
- Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
- Modelle mit natürlicher Konvektion
- Regler mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Gestelle
- Integrierte, unabhängige und anpassbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
9 cu. ft. | |
Steuerung mit LCD-Anzeige | |
ED260-230 V, Standard, Serie ED Avantgarde.Line – Trocknungs- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 255 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
5 °C über Umgebungstemperatur bis 300 °C | |
LCD | |
40 kg | |
max. 2 Std./8 | |
610 x 550 x 760 mm | |
84 kg | |
230 V | |
12,5 A | |
APT.line™ Technologie |
Edelstahl | |
Naturfarben | |
255 L | |
Trocken- und Heizkammer | |
Edelstahl | |
ED260-230 V | |
NEMA 5-20P | |
1090 x 845 x 962 mm | |
230 V, 1-phasig, 50/60 Hz, 2.25 kW, 12.5 A | |
2,25 kW | |
50/60 Hz | |
1 |