Learn More
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit natürlicher Konvektion
Die Stärken eines BINDER Trockenschranks der Serie ED sind routinemäßige Trocknungs- und Sterilisationsarbeiten bis 300 °C. Durch die natürliche Konvektion laufen bei diesem Trockenschrank alle thermischen Prozesse höchst effizient ab. Die Serie ED sorgt so für ein schnelles, gleichmäßiges Trocknen.
1550.00 € - 7420.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Konvektionstyp | Naturfarben |
Temperatur (metrisch) | Umgebungstemperatur +5 °C bis 300 °C |
Typ | Trocken- und Heizkammer |
Display | LCD |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15622126
![]() |
BINDER™
9010-0333 |
57 l | 635 x 665 x 625 mm |
1550.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15632126
![]() |
BINDER™
9010-0335 |
114 L | 835 x 740 x 735 mm |
2460.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15642126
![]() |
BINDER™
9010-0339 |
255 L | 1090 x 845 x 962 mm |
4180.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15830312
![]() |
BINDER™
9010-0341 |
743 L | 1165 x 910 x 1590 mm |
7420.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C
- Bis zu 30% energiesparender als marktübliche Geräte
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Natürliche Konvektion
- Controller mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Einschubgitter
- Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten
Spezifikation
Edelstahl | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 300 °C | |
LCD | |
50/60 Hz |
Naturfarben | |
Trocken- und Heizkammer | |
Edelstahl | |
APT.line™ Technologie |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit natürlicher Konvektion