Learn More
Cytiva Sera-Mag Silikonbeschichtete superparamagnetische Beads
Sera-Mag Beads für die Isolierung von Nukleinsäuren liefern hochreine DNA-Extraktion in NGS-Anwendungen.
98.04 € - 587.88 €
Spezifikation
Konzentration | 20 mg/ml in Wasser (0,05 % Natriumazid) |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Beschreibung | Aufbewahrungslösung:Wasser+ 0,05 % Natriumazid |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chaotrope Salzchemie und Vortex-Mischung, Rollenmischung und Ultraschallbehandlung |
Produkttyp | Silikabeschichtung, Kern-Mantel-Struktur |
Produktcode | Marke | Menge | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16437655
|
Cytiva
29357369 |
5 mL | 400 nm Partikeldurchmesser |
117.65 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16447655
|
Cytiva
29357371 |
60 mL | 400 nm Partikeldurchmesser |
587.88 €
60 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16457655
|
Cytiva
29357373 |
5 mL | 700 nm Partikeldurchmesser |
98.04 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16467655
|
Cytiva
29357374 |
60 mL | 700 nm Partikeldurchmesser |
488.22 €
60 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Spezifikation
20 mg/ml in Wasser (0,05 % Natriumazid) | |
Aufbewahrungslösung:Wasser+ 0,05 % Natriumazid | |
Silikabeschichtung, Kern-Mantel-Struktur |
Raumtemperatur | |
Chaotrope Salzchemie und Vortex-Mischung, Rollenmischung und Ultraschallbehandlung |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate bei Raumtemperatur
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sera-Mag Silikonbeschichtete superparamagnetische Beads