Learn More
Cytiva Sera-Mag Silikonbeschichtete superparamagnetische Beads
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
60 mL
Größe:
400 nm Partikeldurchmesser
700 nm Partikeldurchmesser
Packungsgröße:
5 Milliliter
60 Milliliter
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 20 mg/ml in Wasser (0,05 % Natriumazid) |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Beschreibung | Aufbewahrungslösung:Wasser+ 0,05 % Natriumazid |
| Durchmesser (metrisch) | 700 nm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chaotrope Salzchemie und Vortex-Mischung, Rollenmischung und Ultraschallbehandlung |
| Produkttyp | Silikabeschichtung, Kern-Mantel-Struktur |
| Menge | 60 mL |
| Größe | 700 nm Partikeldurchmesser |
| Ziel | Raumtemperatur |