Learn More
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 20 02 0035
335.21 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 20mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
20 mm | |
1000 | |
Septen |
Blau, Grau | |
Butyl, PTFE | |
3 mm | |
Bördelverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe > Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE), blau/grau ,3 mm Dicke ,50° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur