Learn More
Cytiva Sepharose™ schnellfließendes Anionenaustauschmedium: ANX
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen
231.00 € - 863.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung von Proteinen in Anwendungsgebieten der Forschung und Industrie |
---|---|
Produkttyp | ANX Sepharose 4 Fast Flow |
pH-Bereich | 3 bis 13 pH |
Produktcode | Marke | Menge | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10377509
|
Cytiva
17-1287-10 |
25 ml | 45 bis 165 μm |
231.00 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10231180
|
Cytiva
17-1287-01 |
500 ml | 90 μm |
863.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
- Die hydrophile Natur der Basismatrix sorgt für niedrige Konzentrationen an unspezifischer Bindung, die zu niedrigen Konzentrationen an von Wirtszellen abgeleiteten Verunreinigungen im Elutionspool führen
- Matrix besteht aus quervernetzten4-prozentigen Agarose-Beads
- Teil der Sepharose Schnellfluss-Ionenaustauschplattform
- Die hohe chemische Stabilität ermöglicht die bewährte ortsgebundene Reinigung (CIP) und bewährte Desinfektionsprotokolle
- Erhältlich in einer Reihe von vorgepackten Hilfsmitteln für die Prozessentwicklung
- Ligand: Diethylaminopropyl
- Typ des Ionenaustauschers: Schwacher Anionenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.13 Bis 0.17 mmol Cl–/ml Medium
- Bindungsvermögen: 5 mg Thyreoglobulin/ml Medium
- Druck-/Durchflussangabe: Minimum200 cm/h,100 kPa, XK50/60 Säule, Betthöhe 25 cm
Lagerung: Bei4 °C bis 30 °C,20 % Ethanol lagern.
Specifications
Zur Trennung von Proteinen in Anwendungsgebieten der Forschung und Industrie | |
ANX Sepharose 4 Fast Flow | |
3 bis 13 pH |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub), 25ml
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.