Learn More
Cytiva Sepharose™ schnellfließendes Anionenaustauschmedium: ANX
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen
Marke:  Cytiva 17-1287-10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10377509
  • 231.00 € / 25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix sorgt für niedrige Konzentrationen an unspezifischer Bindung, die zu niedrigen Konzentrationen an von Wirtszellen abgeleiteten Verunreinigungen im Elutionspool führen
  • Matrix besteht aus quervernetzten4-prozentigen Agarose-Beads
  • Teil der Sepharose Schnellfluss-Ionenaustauschplattform
  • Die hohe chemische Stabilität ermöglicht die bewährte ortsgebundene Reinigung (CIP) und bewährte Desinfektionsprotokolle
  • Erhältlich in einer Reihe von vorgepackten Hilfsmitteln für die Prozessentwicklung
  • Ligand: Diethylaminopropyl
  • Typ des Ionenaustauschers: Schwacher Anionenaustauscher
  • Ionenkapazität: 0.13 Bis 0.17 mmol Cl/ml Medium
  • Bindungsvermögen: 5 mg Thyreoglobulin/ml Medium
  • Druck-/Durchflussangabe: Minimum200 cm/h,100 kPa, XK50/60 Säule, Betthöhe 25 cm
Anwendungen: Erfassung und Reinigung von Proteinen.
Lagerung:  Bei4 °C bis 30 °C,20 % Ethanol lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
ANX Sepharose 4 Fast Flow
3 bis 13 pH
Zur Trennung von Proteinen in Anwendungsgebieten der Forschung und Industrie
45 bis 165 μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub), 25ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.