Learn More
Thermo Scientific™ Sensoren und Ersatzbatterien für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ Sensoren und Ersatzbatterien mit unseren Ultratiefkühlgeräten.
87.36 € - 647.22 €
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11359311
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290199
PT100 Sensoren und Austausch-Notversorgungsbatterien
647.22 €
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11518457
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AVL400159
PT100 Sensoren und Austausch-Notversorgungsbatterien
87.36 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ Sensoren und Ersatzbatterien mit unseren Ultratiefkühlgeräten.
Optionen, die werkseitig eingebaut werden, müssen bei Bestellung des Gerätes mit bestellt werden. Ein Einbau vor Ort muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
Typ: Optionaler PT100 Sensor für den Anschluss an Gebäude-Automatisierungssysteme - für Schränke der Serien 900 und 7000
Einbau: werkseitig
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sensoren und Ersatzbatterien für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte