Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing BHD Autoclave Bags
Can be used as either inner or outer bag for steam sterilization of pharmaceutical change parts.
1390.00 € - 2555.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Autoklavierbeutel |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
Verschlusstyp | Selbstversiegelnd |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17788197
|
Keystone Cleanroom Products
BNW0638SS2P |
6,2 l | 97 x 15 cm |
2070.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17798197
|
Keystone Cleanroom Products
BNW0840SS2P |
8,7 l | 102 x 20 cm |
2135.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17788207
|
Keystone Cleanroom Products
BNW4040SS2P |
43 l | 102 x 102 cm |
1875.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17798207
|
Keystone Cleanroom Products
BNW4446SS2P |
55 l | 117 x 112 cm |
2030.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17708217
|
Keystone Cleanroom Products
BNW4448SS-2P |
57 l | 122 x 112 cm |
2070.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17718217
|
Keystone Cleanroom Products
BNW5858SS2P |
91 l | 147 x 147 cm |
2555.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17728207
|
Keystone Cleanroom Products
BNW1622SS2P |
9,5 l | 56 x 41 cm |
2070.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17708207
|
Keystone Cleanroom Products
BNW0844SS2P |
9,5 l | 112 x 20 cm |
2450.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17718207
|
Keystone Cleanroom Products
BNW1240SS2P |
14 l | 102 x 30,5 cm |
2450.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17748207
|
Keystone Cleanroom Products
BNW2226SS2P |
15 l | 66 x 56 cm |
2135.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17758207
|
Keystone Cleanroom Products
BNW2626SS2P |
18 l | 66 x 66 cm |
2195.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17738207
|
Keystone Cleanroom Products
BNW1648SS2P |
20 l | 122 x 41 cm |
1390.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17778207
|
Keystone Cleanroom Products
BNW2832SS2P |
24 l | 81 x 71 cm |
2325.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17768207
|
Keystone Cleanroom Products
BNW2646SS2P |
32 l | 117 x 66 cm |
1775.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- In einer kontrollierten ISO 8-konformen Reinraumumgebung gefertigt und verpackt
- Kein Schneiden von Material und keine Verwendung von Autoklavband erforderlich
- Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
- Senkt Arbeitskosten
- Reiß- und durchstechfest
- Effektive 2-schichtige Mikrobenbarriere (jede Schicht 59,7 g/m2)
- Autoklavierbar bis 135 °C
- Deutliche Prozessverbesserung im Vergleich zu Verpackung mit Bio-Shield Papier
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbeutel | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Papier |
Konformitätsbescheinigung | |
Blau | |
Dampfanzeige | |
Unsteril |