Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing BHD Autoclave Bags
Can be used as either inner or outer bag for steam sterilization of pharmaceutical change parts.
Marke: Keystone Cleanroom Products BNW0638SS2P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- In einer kontrollierten ISO 8-konformen Reinraumumgebung gefertigt und verpackt
- Kein Schneiden von Material und keine Verwendung von Autoklavband erforderlich
- Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
- Senkt Arbeitskosten
- Reiß- und durchstechfest
- Effektive 2-schichtige Mikrobenbarriere (jede Schicht 59,7 g/m2)
- Autoklavierbar bis 135 °C
- Deutliche Prozessverbesserung im Vergleich zu Verpackung mit Bio-Shield Papier
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbeutel | |
1,64 gal. | |
Konformitätsbescheinigung | |
Blau | |
Dampfsterilisationsverpackung | |
Dampfanzeige | |
Unsteril | |
97 x 15 cm | |
97 cm | |
15 cm |
Autoklavierbar | |
6,2 l | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Pharmazeutische Produktionsanlagen | |
Papier | |
5,30 mil | |
38 in. | |
6 in. |