Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
2065.00 € - 3680.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung
Verschlusstyp Selbstversiegelnd
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 32
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17797917
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0707SS
7 in. 7 in.
2065.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17717927
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0709SS
7 in. 9 in.
2110.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17747927
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0713SS
7 in. 13 in.
2175.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17777927
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0811SS
8 in. 11 in.
2340.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17707937
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0815SS
8 in. 15 in.
2430.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17717937
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0820SS
8 in. 20 in.
2500.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17747937
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A09-512SS
9,5 in. 12 in.
2200.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17787937
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1015SS
10 in. 15 in.
2410.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17707947
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1018SS
10 in. 18 in.
2450.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17727947
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1020SS
10 in. 20 in.
2450.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17737947
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1022SS
10 in. 22 in.
2500.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17757947
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1024SS
10 in. 24 in.
2590.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17797947
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1030SS
10 in. 30 in.
3125.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17717957
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1048SS
10 in. 48 in.
3610.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17727957
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1056SS
10 in. 56 in.
3680.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17747957
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1062SS
10 in. 62 in.
3675.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17797957
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1212SS
12 in. 12 in.
2430.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17717967
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1214SS
12 in. 14 in.
2435.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17747967
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1216SS
12 in. 16 in.
2450.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17787967
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1218SS
12 in. 18 in.
2480.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17707977
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1220SS
12 in. 20 in.
2485.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17727977
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1222SS
12 in. 22 in.
2485.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17747977
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1224SS
12 in. 24 in.
2615.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17777977
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1228SS
12 in. 28 in.
2660.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17797977
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1230SS
12 in. 30 in.
2690.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17727987
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1232SS
12 in. 32 in.
2715.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17737987
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1234SS
12 in. 34 in.
2755.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17757987
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1236SS
12 in. 36 in.
2845.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17777987
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1240SS
12 in. 40 in.
2920.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17797987
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1242SS
12 in. 42 in.
2940.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17717997
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1246SS
12 in. 46 in.
3010.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17737997
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1248SS
12 in. 48 in.
3075.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Designed for steam sterilization
  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Integrated steam indicator
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Certificates of conformance sent with shipment
Specifications
Specifications
Autoklavierbar
Selbstversiegelnd
Ja
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Tyvek
Ja
Bis zu 125 °C
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Dampfsterilisierung
Indikator für Dampfsterilisation
Unsteril
Bis zu 250 °F
5,30 mil