Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
GREENER_CHOICE
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marke:  Keystone Cleanroom Products BGT2A1220SS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17707977
  • 2485.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Integrierte Dampfanzeige
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
6,51 l
Selbstversiegelnd
Ja
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Tyvek
Ja
Bis zu 125 °C
20 in.
12 in.
220 oz.
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Dampfsterilisierung
Indikator für Dampfsterilisation
Unsteril
Bis zu 250 °F
5,30 mil
50,8 cm
30,5 cm