Learn More
VACUUBRAND™ Schraubenpumpe VACUU·PURE™ 10C
Ideal für saubere Prozesse und die Herstellung reiner Produkte. Die trockene Schraubenpumpe ist speziell für Prozesse im Vakuumbereich bis 10-3 mbar ausgelegt. Ihre hohe Chemiebeständigkeit erlaubt das Pumpen aggressiver Gase und Dämpfe. 100% ölfrei, keine Verschleißteile.
Marke: VACUUBRAND™ 20751001
9445.53 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21962" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 10-3 mbar Vakuumbereich
- 100 % ölfrei
- Chemische Beständigkeit
- Keine Verschleißteile
- Kann über den gesamten Atmosphärendruckbereich bis hin zum Endvakuum eingesetzt werden
- In den meisten Anwendungen sind keine Kühlfallen erforderlich
- Bewältigt hohe Dampfbelastungen durch außergewöhnliche Kondensatverträglichkeit
- Der integrierte Regenerationsmodus ermöglicht schnelles Trocknen der Pumpe am Ende des Prozesses
- Kein Gasballast erforderlich
- Kein Abrieb, die Spindeln drehen kontaktlos
- Sorgt für ein ultrareines Vakuum und kontaminationsfreie Abluft
- Kein Altöl und keine Unterbrechungen des Arbeitsablaufs bei Ölwechsel
- Weniger Prozesszeit und Betriebskosten
- Ermöglicht kontinuierlichen Betrieb für einen deutlich höheren Probendurchsatz
- Schützt das Labor und die Umwelt
- Für Anwendungen mit nicht korrosiven Gasen und Dämpfen ist VACUU·PURE 10 verfügbar
Spezifikation
5 x 10-3 mbar (bei 1.013 mbar Umgebungsdruck) | |
Pumpe komplett montiert, gebrauchsfertig, Anschluss mit kleinem Flansch KF DN 25 (2 x Zentrier- und Spannringe im Lieferumfang enthalten), mit Handbuch. Zur Herstellung eines Schlauchdüsenanschlusses können geeignete KF-Flansche mit Schlauchtülle bestellt werden. | |
CE | |
507 x 269 x 413 mm | |
VACUU PURE™ 10 C | |
CH | |
21,5 kg | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
IP 20 | |
15 mbar über atmosphärischem Druck (am Auslass) |
24.200 kg | |
12.500 U/min | |
100/230 V, 50/60 Hz | |
Benetzte Materialien: PPS, PEEK, FKM, PTFE | |
55 dBA | |
0,7 kW | |
40 °C | |
9 m3/h | |
Vakuumpumpe | |
Vakuumtrocknung, Gefriertrocknung, Schlenk-Apparatur, Destillation | |
100/230 V |