Learn More
VACUUBRAND™ Schraubenpumpe VACUU·PURE™ 10C
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 10 bis 3 mbar Vakuumbereich
- 100 % ölfrei
- Chemische Beständigkeit
- Keine Verschleißteile
- Kann den gesamten Atmosphärendruckbereich bis hin zum Endvakuum eingesetzt werden
- In den meisten Anwendungen sind keine Kühlfallen erforderlich
- Bewältigt hohe Dampfbelastungen durch außergewöhnliche Kondensatverträglichkeit
- Der integrierte Regenerationsmodus ermöglicht schnelles Trocknen der Pumpe am Ende des Prozesses
- Kein Gasballast erforderlich
- Kein Abrieb, die Spindeln drehen kontaktlos
- Sorgt für ein ultrareines Vakuum und kontaminationsfreie Abluft
- Kein Altöl und keine Unterbrechungen des Arbeitsablaufs bei Ölwechsel
- Weniger Prozesszeit und Betriebskosten
- Ermöglicht kontinuierlichen Betrieb für einen deutlich höheren Probendurchsatz
- Schützt das Labor und die Umwelt
- Für Anwendungen mit nicht korrosiven Gasen und Dämpfen ist VACUU·PURE 10 verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 5 x 10 bis 3 mbar (bei 1013 mbar Umgebungsdruck) |
| Versandgewicht (metrisch) | 24.200 kg |
| Enthält | Pumpe komplett montiert, gebrauchsfertig, Anschluss mit kleinem Flansch KF DN 25 (2 x Zentrier- und Spannringe im Lieferumfang enthalten), mit Handbuch. Zur Herstellung eines Schlauchdüsenanschlusses können geeignete KF-Flansche mit Schlauchtülle bestellt werden. |
| Motordrehzahl | 12.500 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Elektrische Anforderungen | 100/230 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 507 x 269 x 413 mm |
| Material | Benetzte Materialien: PPS, PEEK, FKM, PTFE |
| Modell | VACUU PURE™ 10 C |
| Geräuschpegel | 55 dBA |
| Mehr anzeigen |