Learn More
Axygen™ Axygen™ Transportröhrchen mit Schraubverschluss
Röhrchen mit Volumen von 5 bis 10 ml
223.00 € - 406.59 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DNase- und pyrogenfrei |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11374205
![]() |
Axygen™
SCT-5ML |
Unsteril | 5 ml | Röhrchen mit Kappen |
297.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11310375
![]() |
Axygen™
SCT-10ML |
Unsteril | 10 ml | Röhrchen mit Kappen |
223.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12559107
|
Axygen™
SCT-5ML-S |
Steril | 5 ml | Röhrchen mit Kappen |
324.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
12501288
![]() |
Axygen™
ST-10ML |
Unsteril | 10 ml | Nur Röhrchen |
290.51 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12565677
![]() |
Axygen™
ST-5ML |
Unsteril | 5 ml | Nur Röhrchen |
406.59 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Röhrchen mit Volumen von 5 bis 10 ml
- In 1.0 ml-Intervallen graduiert
- Großes, mattiertes Schriftfeld
- Erhältlich als vorsterilisierte und nicht sterile Röhrchen
- Blaue Kappe eignet sich sowohl für 5 als auch 10 ml-Röhrchen
- Sicherer Sitz zwischen Rohr und Kappe für eine leckagefreie Abdichtung
Spezifikation
DNase- und pyrogenfrei | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Transportröhrchen mit Schraubverschluss