Learn More
Axygen™ Axygen™ Transportröhrchen mit Schraubverschluss
Röhrchen mit Volumen von 5 bis 10 ml
Marke: Axygen™ SCT-5ML
166.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Röhrchen mit Kappen
Beschreibung
Röhrchen mit Volumen von 5 bis 10 ml
- In 1.0 ml-Intervallen graduiert
- Großes, mattiertes Schriftfeld
- Erhältlich als vorsterilisierte und nicht sterile Röhrchen
- Blaue Kappe eignet sich sowohl für 5 als auch 10 ml-Röhrchen
- Sicherer Sitz zwischen Rohr und Kappe für eine leckagefreie Abdichtung
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Blau | |
5 ml | |
Polypropylen | |
500/Packung | |
Unsteril | |
Schraubverschluss |
DNase- und pyrogenfrei | |
Polypropylen | |
Durchsichtig | |
Röhrchen mit Kappen | |
1.000 Röhrchen, Kappen/Karton | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Transportröhrchen mit Schraubverschluss > Schraubverschluss; 5 ml; nein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur