Learn More
OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen
Hohe Wiegegeschwindigkeit und hohe Auflösung ermöglichen wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse. OHAUS Scout SKX Tragbare Präzisionswaagen eignen sich optimal für anspruchsvolle Unterrichtsverfahren.
Marke:  OHAUS™ 30253079
456.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21987" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15559631
  • 565.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Aufbau
  • ABS-Gehäuse
  • Äußerst robuste Edelstahlschale und eine stoßbeständige Schalenstütze aus Kunststoff
  • Während des Betriebs austauschbare Abdeckung
Display
  • Großes LCD mit heller Hintergrundbeleuchtung: 6 Ziffern, 7 Segmente mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
  • Verbessert die Lesbarkeit bei schlechter Beleuchtung und macht es einfacher, Ergebnisse über den Tisch oder Labortisch zu sehen
Designeigenschaften
  • Kurze Stabilisierungszeit von nur einer Sekunde erhöht die Effizienz im Unterrichtsraum
  • Vier-Tasten-Betrieb
  • Integrierter, überlegener Schutz vor Überladung schützt die Waage in anspruchsvollen Unterrichtsumgebungen
  • Platzsparendes Design für eine stapelbare Aufbewahrung
  • Kalibrierung: Durch den Anwender wählbarer, externer Bereich oder Linearitätskalibrierung/digital mit externem Gewicht
  • Integrierte Transportsperre schützt die Wägezelle vor Schäden während der gestapelten Aufbewahrung und des Transports
  • Menüsperrschalter, um die Waage in einer bestimmten Konfiguration zu sperren
  • Integrierte Sicherheitsschlitz schützt vor Diebstahl
  • Integrierter Unterflurwägehaken für Wägeanwendungen unter der Waage
  • Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl
  • Stabilitätsanzeige
  • Anzeigen für unterbeladenen Zustand
  • Anzeige bei niedrigem Batteriestand
  • Automatisches Abschalten
Betrieb
  • AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kommunikation
  • Mehrere Konnektivitätsoptionen für das Datenprotokollieren und die Kommunikation
  • Optional: RS232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth™ oder Ethernet
Luftschutzschild
  • Einfach zu entfernendes, oberes Abdeckungsteil
  • Dient als Windschutzring, der die Wägeoberfläche stabil in rauen Umgebungen hält, während die Wiegegeschwindigkeit beibehalten wird
Anwendungen
  • Wiegen: Bestimmt das Gewicht des Objekts auf der Schale in der ausgewählten Messeinheit.
  • Dichtebestimmung: Bestimmt die Dichte von Feststoffen oder Flüssigkeiten. Mit dem integrierten Unterflurwägehaken ist es möglich, Relative-Dichte-Tests an Objekten durchzuführen, die nicht einfach in die Wägeschale gelegt werden können.
  • Mol-Wiegen: Misst das Gewicht einer Probe und rechnet es automatisch in Mol um.
Zertifizierungen
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Compliance
  • Produktsicherheit: IEC/EN 61010-1; UL-Standard Nr. 61010-1
  • Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC/EN 61326-1 Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
6,2 kg
g, kg, N, oz, lb, lb:oz
0,2 g
SKX6201
0,1 g
10 °C bis 40 °C
Tragbare Präzisionswaage
22,4 x 20,2 x 5,4 cm
140 mm
AC-Adapter (enthalten) oder 4 AA-Batterien (nicht enthalten)
RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Ethernet oder Bluetooth
0,1 g
Allgemeines Wägen, Klassenzimmer
ABS-Kunststoff, Edelstahl
Rechteckig
1 s
5000 g, M1
Wiegen, Dichtebestimmung, Mol-Wiegen
170 mm
1 kg