Learn More
OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen
Hohe Wiegegeschwindigkeit und hohe Auflösung ermöglichen wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse. OHAUS Scout SKX Tragbare Präzisionswaagen eignen sich optimal für anspruchsvolle Unterrichtsverfahren.
236.00 € - 754.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Anschlusstyp RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Ethernet oder Bluetooth
Format g, kg, N, oz, lb, lb:oz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeines Wägen, Klassenzimmer
Material ABS-Kunststoff, Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell Stabilisierungszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell Stabilisierungszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15519631
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30253075
2,2 kg 0,01 g SKX2202 1,5 s
754.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15509631
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30253074
1200 g 0,01 g SKX1202 1,5 s
697.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15529631
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30253076
420 g 0,1 g SKX421 1 s
236.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15539631
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30253077
620 g 0,1 g SKX621 1 s
267.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15549631
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30253078
2,2 kg 0,1 g SKX2201 1 s
449.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15559631
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30253079
6,2 kg 0,1 g SKX6201 1 s
565.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15569631
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30253080
8,2 kg 1 g SKX8200 1 s
323.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15589621
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30253072
420 g 0,01 g SKX422 1 s
490.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15579621
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30253071
220 g 0,01 g SKX222 1 s
409.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15599621
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30253073
620 g 0,01 g SKX622 1 s
600.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Aufbau
  • ABS-Gehäuse
  • Äußerst robuste Edelstahlschale und eine stoßbeständige Schalenstütze aus Kunststoff
  • Während des Betriebs austauschbare Abdeckung
Display
  • Großes LCD mit heller Hintergrundbeleuchtung: 6 Ziffern, 7 Segmente mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
  • Verbessert die Lesbarkeit bei schlechter Beleuchtung und macht es einfacher, Ergebnisse über den Tisch oder Labortisch zu sehen
Designeigenschaften
  • Kurze Stabilisierungszeit von nur einer Sekunde erhöht die Effizienz im Unterrichtsraum
  • Vier-Tasten-Betrieb
  • Integrierter, überlegener Schutz vor Überladung schützt die Waage in anspruchsvollen Unterrichtsumgebungen
  • Platzsparendes Design für eine stapelbare Aufbewahrung
  • Kalibrierung: Durch den Anwender wählbarer, externer Bereich oder Linearitätskalibrierung/digital mit externem Gewicht
  • Integrierte Transportsperre schützt die Wägezelle vor Schäden während der gestapelten Aufbewahrung und des Transports
  • Menüsperrschalter, um die Waage in einer bestimmten Konfiguration zu sperren
  • Integrierte Sicherheitsschlitz schützt vor Diebstahl
  • Integrierter Unterflurwägehaken für Wägeanwendungen unter der Waage
  • Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl
  • Stabilitätsanzeige
  • Anzeigen für unterbeladenen Zustand
  • Anzeige bei niedrigem Batteriestand
  • Automatisches Abschalten
Betrieb
  • AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kommunikation
  • Mehrere Konnektivitätsoptionen für das Datenprotokollieren und die Kommunikation
  • Optional: RS232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth™ oder Ethernet
Luftschutzschild
  • Einfach zu entfernendes, oberes Abdeckungsteil
  • Dient als Windschutzring, der die Wägeoberfläche stabil in rauen Umgebungen hält, während die Wiegegeschwindigkeit beibehalten wird
Anwendungen
  • Wiegen: Bestimmt das Gewicht des Objekts auf der Schale in der ausgewählten Messeinheit.
  • Dichtebestimmung: Bestimmt die Dichte von Feststoffen oder Flüssigkeiten. Mit dem integrierten Unterflurwägehaken ist es möglich, Relative-Dichte-Tests an Objekten durchzuführen, die nicht einfach in die Wägeschale gelegt werden können.
  • Mol-Wiegen: Misst das Gewicht einer Probe und rechnet es automatisch in Mol um.
Zertifizierungen
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Compliance
  • Produktsicherheit: IEC/EN 61010-1; UL-Standard Nr. 61010-1
  • Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC/EN 61326-1 Klasse B
Spezifikation
Spezifikation
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
g, kg, N, oz, lb, lb:oz
ABS-Kunststoff, Edelstahl
Tragbare Präzisionswaage
22,4 x 20,2 x 5,4 cm
AC-Adapter (enthalten) oder 4 AA-Batterien (nicht enthalten)
RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Ethernet oder Bluetooth
Allgemeines Wägen, Klassenzimmer
10 °C bis 40 °C
Wiegen, Dichtebestimmung, Mol-Wiegen
1 kg