Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
1-lagige Scott™
279.45 € - 282.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Handtuch |
---|---|
Material | AIRFLEX™ Gewebe |
Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001 |
Abmessungen (L x B) | 304 m x 200 mm |
Format | Rolle |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10049751
![]() |
Kimberly-Clark™
6667 |
Weiß |
279.45 €
6 Rollen |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12724326
![]() |
Kimberly-Clark™
6668 |
Blau |
282.00 €
6 Rollen |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Hochkomprimierte Scott™
Spezifikation
Handtuch | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
Rolle | |
AQUARIUS™ und KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ Rollenhandtuchspender |
AIRFLEX™ Gewebe | |
304 m x 200 mm | |
Lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels | |
1-lagig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™