Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
1-lagige Scott™
Marke: Kimberly-Clark™ 6667
104.53 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochkomprimierte Scott™
Spezifikation
Handtuch | |
304 m | |
200 mm | |
11.148 kg (24.5 lbs.) | |
Weiß | |
Rolle | |
AQUARIUS™ und KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ Rollenhandtuchspender | |
1-lagig |
23.4 Zoll | |
1.29 ft. | |
AIRFLEX™ Gewebe | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
304 m x 200 mm | |
Lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels | |
6 Rolle |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur